Merck
PHL80539
Sophocarpine
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 436,00
US$ 436,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 436,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 436,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].N21[C@@H]3[C@@H]([C@@H]4N(C[C@@H]3CCC2)C(=O)C=CC4)CCC1.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.BrH/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14;/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2;1H/t11-,12+,13+,15-;/m0./s1
Clave InChI
NBBQEIQEBNYSFK-PUILLJIJSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)