Merck
PHL89748
Oxymatrine
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 354,00
US$ 354,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 354,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 354,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[O-][N+]12CCCC3CN4C(CCCC4=O)C(CCC1)C23
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
Clave InChI
XVPBINOPNYFXID-LHDUFFHYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Alkaloid isolated from Sophora flavescens. Antifribotic. Neuroprotective. Traditional chinese medicine used in the treatment against hepatitis B virus.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ping Gan et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 776-776 (2020-06-13)
Oxymatrine (OMT), a natural quinoxaline alkaloid extracted from the root of Sophora flavescens, presents amounts of pharmacological properties including immunomodulation, anti-inflammation, anti-oxidation, and anti-virus. Recent studies tend to focus on its effects on neuroinflammation and neuroprotection in Parkinson's disease (PD)