Saltar a
F6771
Fumagillin
from Aspergillus sp. (Aspergillus fumigatus), ≥90% (HPLC), powder, MetAP2 inhibitor
Sinónimos:
Fugillin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 360,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.500,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
458.54
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
245-433-8
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
powder
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fumagillin from Aspergillus fumigatus, ≥90%, powder
biological source
Aspergillus sp. (Aspergillus fumigatus)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
color
white
mp
197-198  °C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1C(CCC2(CO2)C1C3(C)OC3C\C=C(\C)C)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+
InChI key
NGGMYCMLYOUNGM-HCNIIHBUSA-N
General description
Fumagillin is a metabolic product of fungi. It is originally isolated from Aspergillus fumigatus.
Application
Fumagillin from Aspergillus fumigatus has been used:
  • in chick chorioallantoic membrane (CAM) assay to study the changes in protein expression in response to anti-angiogenic agent
  • to study its effects on the mortality of caged Nosema ceranae-infected honey bees- write in this way
  • as a positive control in in vitro and ex vivo studies
Biochem/physiol Actions
Methionine aminopeptidase-2 (MetAP-2) inhibitor; inhibits endothelial cell proliferation and angiogenesis.
Fumagillin is known to be effective against microsporidian fungal infections.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
344845G9893344847
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
methanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)