Merck
PHL80063
Camphene
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Camphene
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 334,00
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 334,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clave InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)