01410590
Camphene
primary reference standard
Seleccione un Tamaño
US$ 514,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 514,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
primary reference standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clave InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene