O7381-1AMP
F.A.M.E. Mix RM-4
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Sinónimos:
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 4 (RM-4), Oil Reference Standard, AOCS No. 4, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Analito
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)