Documentos clave
LMPS170
Polysulfide in light mineral oil
2.0000% (20000), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 213,00
US$ 213,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 213,00
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 213,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
concentración
2.0000% (20000)
cadena SMILES
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
Clave InChI
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)