Merck
253049
Sigma-Aldrich
Potash, sulfurated
Sinónimos:
Dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, Liver of sulfur, Sulfurated potash
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 144,00
US$ 144,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 144,00
About This Item
Fórmula lineal:
K2SO4/(K2Sx)2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 144,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
chunks
lumps
composición
sulfide, ≥12.8%
cadena SMILES
[K+].[K+].[K]S[K].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
Clave InChI
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Sulfurated potash may be used in the preparation of N-substituted thionamides such as (+)-(S)-thion-α-methylbutyramide, (+)-(S)-(thionhydratropyl)morpholine and (+)-(S)-N-methylthion-α-methylbutyramide.[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Optical Rotatory Dispersion Studies. XCVII. Anomalous Rotatory Dispersion and Circular Dichroism Curves Associated with Thionamides. Application to Stereochemical Studies of Carboxylic Acids2
Burakevich JV & Djerassi C
Journal of the American Chemical Society, 87(1), 51-60 (1965)