Merck
177199
Sigma-Aldrich
Methyl propargyl ether
≥97%
Sinónimos:
3-Methoxy-1-propyne, Methyl 2-propynyl ether
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 217,00
50 G
US$ 939,00
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 217,00
50 G
US$ 939,00
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CCH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
878166
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
densidad
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3
Clave InChI
YACFFSVYSPMSGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The Raman spectra of methyl propargyl ether has been studied[1].
Aplicación
Methyl propargyl ether was used in the synthesis of [Ru3(μ3-κ(2)-HNNMe2)(μ3-κ(2)-MeOCH2CCH2)(μ-CO)2(CO)6][2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Javier A Cabeza et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(20), 6040-6052 (2005-07-30)
The reactions of the hydrido-triruthenium cluster complex [Ru3(mu-H)(mu3-kappa(2)-HNNMe2)(CO)9] (1; H2NNMe2 = 1,1-dimethylhydrazine) with alkynes that have alpha-hydrogen atoms give trinuclear derivatives containing edge-bridging allyl or face-capping alkenyl ligands. Under mild conditions (THF, 70 degrees C) the isolated products are as
Conformational stability, barriers to internal rotation, ab initio calculations and vibrational assignment of methyl propargyl ether.
Journal of Molecular Structure, 320, 193-216 (1994)