G1007628
HPLC Analysis of Benalaxyl Enantiomers on Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP in Reversed Phase Mode
application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0 with acetic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1550 psi (107 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 250 μg/mL in 75:25, water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
agriculture
environmental
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
componente de la fase móvil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)