31222
Benalaxyl
PESTANAL®, analytical standard
Seleccione un Tamaño
US$ 100,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 100,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)C(C)N(C(=O)Cc1ccccc1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C20H23NO3/c1-14-9-8-10-15(2)19(14)21(16(3)20(23)24-4)18(22)13-17-11-6-5-7-12-17/h5-12,16H,13H2,1-4H3
Clave InChI
CJPQIRJHIZUAQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In rabbit plasma by a chiral high-performance liquid chromatography method with a diode array detector (HPLC-DAD).[2]
- In vegetable samples by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS-MS).[3]
Información legal
Estándar
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCActive Filters