Documentos clave
G004665
HPLC Analysis of Tartaric Acid Enantiomers on Astec® CLC-D, Trace Level Detection
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Astec CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST)
mobile phase: 3 mM copper sulfate, pH 3.2
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    DL-Tartaric acid, ≥99%
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)