W304401
DL-Tartaric acid
≥99%
Sinónimos:
DL-2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
≥99%
mp
210-212 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
odorless
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Categorías relacionadas
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F - closed cup
flash_point_c
210 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.