Documentos clave
G004403
HPLC Analysis of Methadone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium formate; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 2 μL
sample: methadone, 1 mg/mL in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
forensics and toxicology
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    (±)-Methadone hydrochloride, powder, ≥98%
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)