M0267
(±)-Methadone hydrochloride
powder, ≥98%
Sinónimos:
6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
color
white to off-white
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
emisor
Novartis
cadena SMILES
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
Clave InChI
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... OPRM1(4988)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters