15018AST
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
CHIROBIOTIC V2 Chiral Chromatography Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V2, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L88
descripción
HPLC column
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
vancomycin phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
200 Å
Intervalo de pH operativo
3.5-7.0
técnica de separación
chiral
Categorías relacionadas
Descripción general
- Fase ligada: vancomicina
- Intervalo de pH de funcionamiento: 3,5 - 7,0
- Diámetro de partícula: 5, 10 o 16 μm
- Tamaño de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) o 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Preguntas frecuentes sobre CHIROBIOTIC
Referencias bibliográficas sobre CHIROBIOTIC
Bibliografía de productos quirales
Aplicación
- Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of the Astec® CHIROBIOTIC® V2 chiral HPLC column in the pharmacokinetic assessment of chiral drugs, demonstrating its utility in accurate and efficient chiral separation for analytical chemistry in pharmacological research (Zhang et al., 2016).
- New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This paper describes a method using the Astec® CHIROBIOTIC® V2 chiral HPLC column to differentiate between the enantiomers of warfarin, showcasing its critical role in therapeutic drug monitoring and clinical pharmacology, which is essential for ensuring patient safety and efficacy in treatments (Malakova et al., 2009).
Información legal
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCActive Filters