Documentos clave
ETWA05
Certified Alcohol Reference Standard
5% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 206,00
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 206,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)