CRM78345
Isophorone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.77 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
864 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
3.8 %
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
densidad
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Clave InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)