Documentos clave
CRM44896
Supelco
ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution
certified reference material, 1000 μg/mL in pyridine, ampule of 5 mL
Sinónimos:
Biodiesel impurity, Butanetriol solution
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D6584
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 5 mL
concentración
1000 μg/mL in pyridine
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
Clave InChI
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)