Merck
CRM36176
Supelco
Neburon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
N-Butyl-N′-(3,4-dichlorophenyl)-N-methylurea
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16Cl2N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
275.17
Beilstein:
2733280
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H16Cl2N2O/c1-3-4-7-16(2)12(17)15-9-5-6-10(13)11(14)8-9/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,17)
Clave InChI
CCGPUGMWYLICGL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date is given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)