Merck
C52276
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzyl chloride
98%
Sinónimos:
4-(Chloromethyl)biphenyl
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 467,00
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 467,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
202.68
Beilstein:
1863327
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
70-73 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Clave InChI
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An evaluation of the mutagenic potential of 4-chloromethylbiphenyl (4CMB) using the micronucleus test.
J C Richardson et al.
Mutation research, 100(1-4), 375-378 (1982-01-01)
Is 4CMB clastogenic in vivo? Preliminary results from the mouse transplacental micronucleus test.
R J Cole et al.
Mutation research, 100(1-4), 379-380 (1982-01-01)
Activity of 4CMB in the mouse-skin sebaceous-gland suppression test.
J Ashby et al.
Mutation research, 100(1-4), 391-393 (1982-01-01)
Activity of 4-chloromethylbiphenyl.
J Ashby et al.
Mutation research, 135(1), 51-52 (1984-01-01)
R Mirzayans et al.
Mutation research, 145(3), 209-215 (1985-05-01)
Benzyl chloride (BC) and 4-chloromethylbiphenyl (4CMB) induce a class of alkaline-stable DNA damage in human cells which, like UV-induced pyrimidine dimers, undergoes repair at a slow rate by an excision-repair pathway which can be inhibited by cytosine arabinoside (araC). In