Documentos clave
97786-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 50 g, tube volume 150 mL, pkg of 10
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
composición
bed wt., 50 g
envase
pkg of 10
técnicas
LPLC: suitable
tubo volumen
150 mL
grupo activo de la matriz
Spherical Silica
tamaño de partícula
20-45 μm
Información legal
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)