Saltar a
40236
N-óxido de N,N-dimetildodecilamina solution
~30% in H2O
Sinónimos:
N-óxido de laurildimetilamina, DDAO, LDAO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 279,00
1 L
Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 829,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H31NO
Número CAS:
Peso molecular:
229.40
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1769927
US$ 279,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
229.40 g/mol
concentration
~30% in H2O
technique(s)
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.378
density
0.982 g/mL at 20 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
General description
El N-óxido de N,N-dimetildodecilamina (DDAO), un tensioactivo anfótero, es no iónico a pH alto. El grupo tensioactivo principal de los tensioactivos anfóteros puede llevar cargas positivas y negativas ya que la carga neta es sensible al pH.[1]
Application
La disolución de N-óxido de N,N-dimetildodecilamina se ha utilizado:
  • para examinar los componentes individuales de los solubles para la extracción de grafeno de pocas capas (FLG) y óxido de grafeno (GO) de matrices orgánicas complejas
  • como componente de tampón de lavado, tampón de elución y tampón de carga de aniones para la purificación de los centros de reacción de doble mutación (DM RC)
  • en la extracción de bilirrubina y biliverdina por cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
Biochem/physiol Actions
El N-óxido de N,N-dimetildodecilamina (DDAO) se prefiere para estudios de proteínas. También se utiliza con frecuencia para la extracción de proteínas de la membrana.[1]
Features and Benefits
  • Adecuado para la cuantificación de proteínas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
402344010340166
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.982 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
description
non-ionic
description
non-ionic, sulfate (ICP): ≤ 50 mg/kg
description
non-ionic
description
-
mol wt
229.40 g/mol
mol wt
229.40 g/mol
mol wt
201.35 g/mol
mol wt
257.46 g/mol
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the storage condition of N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide solution? Catalog number 40236, 250mL bottle. Thanks.
    1 answer
    1. This solution may be stored at ambient temperature. It is recommended to keep the product tightly closed to preserve the integrity of the contents.