Documentos clave
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 461,00
1 KG
US$ 3.110,00
US$ 461,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 461,00
1 KG
US$ 3.110,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
NB.21
US$ 461,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Diol-functionalized silica gel spherical,
grado
standard
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
carbon content, 4.0-7.0%
técnicas
LPLC: suitable
superficie
~300 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
diol-functionalized silica
tamaño de partícula
40-75 μm
tamaño de poro
110 Å pore size
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)