53698
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Sinónimos:
Silica gel
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, 40-75 μm particle size
grado
high-purity grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
LPLC: suitable
superficie
450-550 m2/g
pérdida
~5% loss on drying
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
200-400 mesh
40-75 μm
tamaño de poro
0.7-0.9 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?