823515
TSKgel® UP-SW2000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® UP-SW2000
Seleccione un Tamaño
US$ 2.680,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 2.680,00
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® UP-SW2000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L20
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 23515
técnicas
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
2 μm
Intervalo de pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Descripción general
TSKgel UP-SW2000 columns feature the same pore size as the well-established TSKgel SuperSW2000 columns. Hence methods developed using TSKgel SuperSW2000 columns can easily be transferred to TSKgel UP-SW2000 columns on conventional HPLC systems as well as on UHPLC systems.
TSKgel UP-SW2000 columns offer higher resolution, improved peak shape and increased efficiency yielding methods that are robust, reproducible and easily transferrable between UHPLC and HPLC systems.
TSKgel UP-SW2000 columns offer superior reproducibility injection-to-injection, from column-to-column within the same lot and from lot-to-lot. %RSD values for peak parameters including retention times, area peak height, peak asymmetry, and theoretical plate count demonstrate the exceptional reproducibility of these columns.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)