Documentos
808540
TSKgel® G2000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinónimos:
Columnas TSKgel® SWXL
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Columna para HPLC TSKgel® G2000SWXL , phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 08540
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
5 μm
pore size
125 Å
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Consideradas en general las columnas premium para el análisis de biopolímeros mediante GFC, las columnas TSKgel SWSL se caracterizan por un elevado volumen de poros por unidad de volumen de columna , una baja adsorción de la muestra y una excelente eficiencia de la columna, lo que contribuye a una resolución incomparable de la muestra. Con partículas de 5μm y poros de 125Å, la TSKgel G2000SWXL es una excelente elección para la separación de péptidos y proteínas pequeñas. Los límites de fraccionamiento son aplicables a muestras de proteínas globulares de hasta 150.000 Da.
Physical form
Transportado en NaN3 al 0,05 % y Na2SO4 0,1 M en tampón de fosfato 0,1 M, pH 6,7.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Guard column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente