80023449
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® UP-SW3000, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 0023449
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
250 Å
intervalo de pH
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Aplicación
- Free payloads and related species from antibody drug conjugates (ADCs) and their aggregates, during their determination by using 1-dimensional (1D) gradient size exclusion chromatography (SEC).[1]
- Protein biopharmaceuticals in aqueous solutions, during their analysis by SEC.[2]
Otras notas
Información legal
anticuerpo
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.