814471
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
phase tresyl-activated, bottle of 5 g, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
AF-Tresyl-650M
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
powder
envase
bottle of 5 g
fabricante / nombre comercial
Tosoh TOYOPEARL® AF, 14471
Extensión del etiquetado
80 μmol/g dry resin ligand density
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupo activo de la matriz
tresyl-activated phase
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
técnica de separación
affinity
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)