808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columnas TSKgel® SWXL, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
Formulario
slurry
envase
bottle of 1 g
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08544
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
5 μm
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Información legal
columna analítica
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)