Documentos clave
805758
TSKgel® SW Type (13 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinónimos:
Precolumna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® SW Series GFC Guard Columns, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 05758
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
8 mL/min flow rate
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
13 μm
tamaño de poro
250 Å
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Las precolumnas TSKgel son independientes y no requieren soportes separados.
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2000SW, G3000SW and G4000SW columns
Forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)