Documentos clave
805147
TSKgel® G3000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 05147
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
30 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
60 cm × 21.5 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
13 μm
tamaño de poro
125 Å pore diameter
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G3000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules with molecular weights up to 500,000 Da. The TSKgel G3000SW columns are available in 10μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
Forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)