Documentos clave
713-1274
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Petrocol DH, 100m × 0.25 mm I.D., 0.5 μm film (24160-U)
inj. temp.: 250 °C
column temp.: 35 °C for 15 min, then to 200 °C at 2 °C/min, hold for 5 min
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec (set at 35 °C)
injection: 1 μL
sample: premium unleaded gasoline, split 100:1,
aplicaciones
petroleum
Información legal
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Mesitylene
    1-Methylnaphthalene
    2,2,4-Trimethylpentane
    2,3,4-Trimethylpentane
    2,3-Dimethylbutane
    2,3-Dimethylhexane
    2,4-Dimethylhexane
    2,4-Dimethylpentane
    2,5-Dimethylhexane
    2-Methylhexane
    2-Methylnaphthalene (β)
    2-Methylpentane
    3-Methylhexane
    3-Methylpentane
    m-Xylene
    Butane
    Hexane
    o-Xylene
    p-Xylene
    Benzene
    Ethylbenzene
    2-Methylpropane
    2-Methylbutane
    Naphthalene
    Pentane
    Toluene
    Ver todo (28)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)