Documentos clave
Z509469
Support stand with rod
base size 6 in. × 9 in., Standard
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 64,40
US$ 64,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 64,40
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
US$ 64,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
base tamaño
6 in. × 9 in.
barra diám. × L
1/2 in. × 24 in.
Descripción general
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)