Merck
Z115398
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 24 ea
Seleccione un Tamaño
24 EA
US$ 330,00
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
US$ 330,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
octagonal PTFE-coated
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37185-0001
Descripción general
3 of each size in red, yellow, and blue: 1/2 × 1/8 in., 1/2 × 5/16 in., 5/8 × 5/16 in., 7/8 × 5/16 in., 1 × 5/16 in., 11/2 × 5/16 in., 2 × 5/16 in., 3 × 1/2 in.
Información legal
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)