Documentos clave
59306-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Precolumna SUPELCOGEL Ca, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
Línea del producto
SUPELCOGEL
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
SUPELCOGEL
envase
1 ea of
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric
tamaño de partícula
9 μm
compatibilidad
use to protect SUPELCOGEL Ca and SUPELCOGEL C-611
técnica de separación
ligand exchange
Nota al pie de página
guarda columna 5cm x 4.6mm, no incluye tubería, tuercas o férrulas.
Información legal
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
    1 answer
    1. All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.