Documentos
58355-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Columna C18 HPLC de gran pureza
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-18-DB, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
SUPELCOSIL
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
packaging
1 ea of
extent of labeling
11.0% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
operating pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with PTC-AA
separation technique
reversed phase
General description
Las fases SUPELCOSIL LC-DB están especialmente desactivadas para compuestos básicos. Estas columnas proporcionan una retención más corta, mejor forma de pico y mayor eficiencia para bases orgánicas que lo que se puede obtener en otras columnas de fase inversa de sílice de tipo A.
Application
  • OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE HPLC PARA LA DETERMINACIÓN DE TETRAMETRINA EN LA FORMULACIÓN DE CHAMPÚ HUMANO: en este estudio se comenta la optimización y la validación de un método de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) utilizando la columna SUPELCOSIL LC-18-DB HPLC para el análisis de la tetrametrina en formulaciones de champú (Zeric Stosic et al., 2016).
  • Caracterización mediante espectrometría de masas y determinación por HPLC de los principales metabolitos urinarios de la nimesulida en el varón: se detalla un enfoque sólido para identificar y cuantificar metabolitos de la nimesulida mediante HPLC, subrayando la aplicabilidad de la columna en matrices biológicas complejas (Carini et al., 1998).
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
O Majid et al.
Therapeutic drug monitoring, 23(2), 163-168 (2001-04-11)
Recipients of organ transplants remain particularly dependent on prednisolone as part of their maintenance immunosuppression. Despite this, the pharmacokinetics of prednisolone have never been fully characterized in these patients, and consequently dosing remains empirical. Accurate monitoring of prednisolone, its primary
S L Bramer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 637-650 (2001-08-23)
An LC/MS/MS method for the simultaneous determination of cilostazol, a quinolinone derivative, and three active metabolites, OPC-13015, OPC-13213, and OPC-13217, in human plasma was developed and validated. Cilostazol, its metabolites, and the internal standard, OPC-3930 were extracted from human plasma
Xinghua Sun et al.
Anticancer research, 25(1A), 59-62 (2005-04-09)
A rapid, sensitive and specific high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the separation and quantification of L-methionine in plasma has been developed. After derivatization of plasma amino acids with o-phthalaldehyde (OPA), a 50 microl sample was loaded on a reversed-phase
E Terjéki et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 24(5-6), 913-920 (2001-03-15)
RGH-1756 (1-(2-methoxy-phenyl)-4-(4-[4-(6-imidazo[2,1-b]-thiazolyl)-phenoxy]-butyl)-piperazine dimethansulphonate) is a novel atypical antipsychotic candidate of Gedeon Richter Ltd. A new HPLC method has been developed and validated for the quantitative determination of RGH-1756 in dog and rat plasma. The compound and the internal standard are
P K Kunicki
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 755(1-2), 331-335 (2001-06-08)
A HPLC-UV determination of loratadine in human plasma is presented. After simple liquid-liquid extraction with 2-methylbutane-hexane (2:1) and evaporation of organic phase the compounds were re-dissolved in 0.01 M HCl, evaporated again and finally separated on a Supelcosil LC-18-DB column.
Protocolos
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC