Documentos clave
58788
SSI Back-Pressure Regulator
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Descripción general
Evita burbujas y mejora la estabilidad de la línea de base. Esta unidad (de 4 x 1.3 cm) con reborde de 1/16 in. tiene un mecanismo único que asegura contrapresión constante en un amplio rango de flujo y viscosidades de fase móvil. A prueba de obstrucción y a otros problemas comunes en aparatos de restricción. Ajustable facilmente desde 1-4 atm (15-60 psi/1-4kg/cm2).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)