Merck
29556-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
parameter
0-100 psi
General description
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)