22813-U
Porter Pressure Regulator
Descripción general
Specifications
- Flow Capacity: 0-15 liters/min (60 psig helium supply, 15 psig outlet)
- Regulation Range: 0-60 psig (0-4.2 kg/cm2)
- Max. Operating Pressure: 250 psig (17.6 kg/cm2)
- Pressure Drop Required: >10 psi (0.7 kg/cm2)
- Construction: aluminum body & bonnet, stainless steel diaphragm
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)