58354
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL™ LC-8-DB, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L7
Nivel de calidad
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
Extensión del etiquetado
6.0% carbon loading
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?