Key Documents
57430-U
Frita para filtro Supelco®
PEEK, pore size 2.0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
material
PEEK
description
Biocompatible
packaging
pkg of 5 ea
pore size
2.0 μm
compatibility
for use with Supelco pre-column filter p/n Z227323
Footnote
Biocompatible, libre de metales
Legal Information
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
replacement part
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)