Documentos clave
57117
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-18
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Línea del producto
Supelclean
Características
endcapped
composición
bed wt., 2 g
envase
pk of 20
Extensión del etiquetado
~11.5% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
12 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paulo Vale
Life sciences in space research, 19, 1-12 (2018-11-30)
The chain-forming dinoflagellate Alexandrium catenella was grown with LED or fluorescent light. With LED light, the pool of mycosporine-like amino acids (MAAs) with strong antioxidant properties, such as mycosporine-glycine and palythene, was reduced in comparison to fluorescent light. The conjugated
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.