Documentos clave
57147-U
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Flow Control Valve Stem
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 24
Sinónimos:
pk24 Valve Stem for Visiprep/Preppy Vacuum Manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pk of 24
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with standard 12- and 24-port models
Información legal
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)