57047
Agujas guía de disolvente de repuesto para colector de SPE Visiprep™
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
Sinónimos:
AGUJAS GUÍA DISOL. PTFE PK/12
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE
Línea del producto
Visiprep™
envase
pk of 12
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
PFAS testing
food and beverages
compatibilidad
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota al pie de página
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.