Documentos clave
57136
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-18
volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Características
endcapped
envase
pk of 16
Extensión del etiquetado
~11.5% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
60 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Supelclean LC-18 SPE Tube is used to extract non-polar to moderately polar compounds from aqueous samples.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christian Martin H et al.
Scientific reports, 9(1), 3019-3019 (2019-03-01)
Amphibian populations worldwide have declined and in some cases become extinct due to chytridiomycosis, a pandemic disease caused by the fungus Batrachochytrium dendrobatidis; however, some species have survived these fungal epidemics. Previous studies have suggested that the resistance of these