Documentos clave
57131
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PE frit
polypropylene hardware
Línea del producto
Supelclean
composición
bed wt., 5 g
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
20 mL
Matriz
magnesium silicate base material
grupo activo de la matriz
Florisil phase
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Información legal
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)