57109-U
Tubo de SPE Supelclean™ ENVI-Carb™
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Sinónimos:
Carbon SPE cartridge tube, 1 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
Línea del producto
Supelclean™
composición
bed wt., 100 mg
envase
pk of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
100 m2/g
volumen
1 mL
grupo activo de la matriz
carbon phase
tamaño de partícula
120-400 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
Aplicación
- Achieving optimal balance: tuning electrical and optical characteristics of carbon electrodes for emerging photovoltaics: This research explores the utilization of toluene in enhancing the performance of carbon-based electrodes, demonstrating significant improvements in both electrical and optical properties for photovoltaic applications (Gul et al., 2024).
- Thiol Coordination Softens Liquid Metal Particles To Improve On-Demand Conductivity: This study highlights the role of toluene in the synthesis of liquid metal particles, which are optimized for enhanced conductivity in flexible electronics, indicating a versatile application of toluene in advanced manufacturing technologies (Muller et al., 2024).
- Using highly water-stable wool keratin/CsPbBr(3) nanocrystals as a portable amine-responsive fluorescent test strip for onsite visual detection of food freshness: Toluene′s properties are leveraged in the synthesis of innovative materials for food safety applications, showcasing its importance in the creation of sensitive and reliable detection systems (Sun et al., 2024).
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.