57092
Tubo de SPE Supelclean™ ENVI-Carb™
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene tube
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 250 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
100 m2/g
volume
6 mL
matrix active group
carbon phase
particle size
120-400 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.