Merck
23627
Supelco
Conector de columna capilar GlasSeal, sílice fundida
pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
packaging
pkg of 5 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Conecte rápidamente dos piezas de tubos de sílice fundida del mismo diámetro o de diferentes diámetros sin necesidad de herramientas. La conexión sin fugas es útil para conectar una precolumna o una línea de transferencia, reparar una columna rota o conectar dos columnas (fases iguales o diferentes). Silanizado para una superficie interior inerte. Para utilizar con tubos de sílice fundida de 0,10 - 0,53 mm de diámetro interno.
Other Notes
Ofrecemos una gran variedad de accesorios para cromatografía, entre ellos jeringas analíticas
Legal Information
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
R R Heath et al.
Journal of chemical ecology, 19(10), 2395-2410 (1993-10-01)
A bioassay system was developed that permits the testing of various substrates for biological activity in a flight tunnel, while simultaneously collecting a portion of the volatiles from the attractive source for subsequent chemical identification and quantification. Bioassays of the
A T Fisk et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 42(1), 118-126 (2001-11-14)
To examine the influence of diet and age on organochlorine contaminant (OC) concentrations in two closely related ringed seal (Phoca hispida) populations enantiomeric fractions (EFs) of chiral contaminants and stable isotopes of nitrogen (delta15N) and carbon (delta13C) were measured along